G3381
Geldanamycin from Streptomyces hygroscopicus
≥98% (HPLC), powder
Sinónimos:
NSC 122750
Seleccione un Tamaño
US$ 889,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 889,00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
yellow to orange
solubilidad
DMSO: soluble
espectro de actividad antibiótica
neoplastics
Modo de acción
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CO[C@H]1C[C@H](C)CC2=C(OC)C(=O)C=C(NC(=O)\C(C)=C\C=C[C@H](OC)[C@@H](OC(N)=O)\C(C)=C\[C@H](C)[C@H]1O)C2=O
InChI
1S/C29H40N2O9/c1-15-11-19-25(34)20(14-21(32)27(19)39-7)31-28(35)16(2)9-8-10-22(37-5)26(40-29(30)36)18(4)13-17(3)24(33)23(12-15)38-6/h8-10,13-15,17,22-24,26,33H,11-12H2,1-7H3,(H2,30,36)(H,31,35)/b10-8-,16-9+,18-13+/t15-,17+,22+,23+,24-,26+/m1/s1
Clave InChI
QTQAWLPCGQOSGP-KSRBKZBZSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Geldanamycin binds specifically to the heat shock protein Hsp90 and to its endoplasmic reticulum homologue GP96, and thus interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, Geldanamycin is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology