Documentos clave
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 726,00
US$ 726,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 726,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 726,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
Pre-washed and ready to use
envase
pkg of 30 strips
tamaño
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Categorías relacionadas
Descripción general
Specially formulated for microtomy knife making.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)