G1660
Galanthamine hydrobromide from Lycoris sp.
≥94% (HPLC)
Sinónimos:
Galantamine hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant (Ungeria victoris)
Nivel de calidad
Ensayo
≥94% (HPLC)
Formulario
powder
mp
270 °C
solubilidad
DMSO: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
water: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Br[H].COc1ccc2CN(C)CC[C@@]34C=C[C@H](O)C[C@@H]3Oc1c24
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Clave InChI
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43)
Descripción general
Aplicación
- as an AChE (acetylcholinesterase) inhibitor and positive control in acetylcholinesterase assay performed to determine the activity of AChE[2]
- as a positive control in the screening of AChE inhibitors[3]
- as a positive control in AChE inhibitory assay performed to determine the AChE-inhibitory activities of pyrithione and related sulfur-containing pyridine N-oxides[4]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?