Merck
G1013
Sigma-Aldrich
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 273,00
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 273,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26N6O3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
459.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)cc2ccccc12
InChI
1S/C19H26N6O3.ClH/c1-28-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)24-18(27)15(25-17(26)11-20)7-4-8-23-19(21)22;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,20H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)(H4,21,22,23);1H
Clave InChI
ZMJQLLSJSFQLTM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase I (DPPI) activity in human leukemia cell line.
Sustratos
Substrate for dipeptidyl aminopeptidase I
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M J McGuire et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 295(2), 280-288 (1992-06-01)
The lysosomal hydrolase, dipeptidyl peptidase I (DPPI), was purified from human spleen and its enzymatic activity characterized. The enzyme was purified to apparent homogeneity by a combination of differential pH solubility, heat-treatment, affinity chromatography on concanavalin A-agarose and p-hydroxymercuribenzoate-agarose, and