Saltar a
B4750
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride
trypsin substrate
Sinónimos:
BANA, Nα-Benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 120,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 174,00
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 577,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H25N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
439.94
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-015-4
Beilstein/REAXYS Number:
3823291
MDL number:
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC(=N)NCCCC(NC(=O)c1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C23H25N5O2.ClH/c24-23(25)26-14-6-11-20(28-21(29)17-8-2-1-3-9-17)22(30)27-19-13-12-16-7-4-5-10-18(16)15-19;/h1-5,7-10,12-13,15,20H,6,11,14H2,(H,27,30)(H,28,29)(H4,24,25,26);1H
InChI key
BNGRKDJZQIGWQF-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride has been used as a substrate in the BANA test to evaluate the inhibitory activity of stefin. It has also been used as a substrate for the determination of Ki values of inhibitors toward trypsin.
Biochem/physiol Actions
Nα-Benzoyl-DL-arginine β-naphthylamide hydrochloride (BANA) helps to determine the activities of cathepsin B and papain. BANA test is also useful in identifying the number of periodontal sites with periodontal pathogens. Presence of volatile sulfur compounds (VSCs), synthesized by oral bacteria in dental plaque or tongue coating can be colorimetrically confirmed by their ability to hydrolyze N-benzoyl-DL-arginine-2-naphthylamide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A6512
description
trypsin substrate
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)