G0535
Glycopeptidase A from almonds
buffered aqueous glycerol solution, ≥0.05 unit/mL
Sinónimos:
N-Glycosidase A, N-linked-glycopeptide-(N-acetyl-β-D-glucosaminyl)-L-asparagine amidohydrolase, PNGase A
About This Item
Productos recomendados
conjugado
(N-linked)
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
concentración
≥0.05 unit/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.