Saltar a
F7131
N-[3-(2-furil)acriloil]-Phe-Gly-Gly
chromogenic, ≥99% (HPLC)
Sinónimos:
FAPGG, N-[3-(2-furil)acriloil]-L-fenilalanil-glicil-glicina
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 107,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 377,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.270,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H21N3O6
Número CAS:
Peso molecular:
399.40
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 107,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
N-[3-(2-furil)acriloil]-Phe-Gly-Gly,
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)\C=C\c2ccco2
InChI
1S/C20H21N3O6/c24-17(9-8-15-7-4-10-29-15)23-16(11-14-5-2-1-3-6-14)20(28)22-12-18(25)21-13-19(26)27/h1-10,16H,11-13H2,(H,21,25)(H,22,28)(H,23,24)(H,26,27)/b9-8+/t16-/m0/s1
InChI key
ZDLZKMDMBBMJLI-FDMDGMSGSA-N
Gene Information
General description
El N-[3-(2-furil)acriloil]-Phe-Gly-Gly actúa como sustrato para la enzima conversora de angiotensina (ECA), y se utiliza en análisis inhibidores de ECA.[1]
Sustrato para el análisis espectrofotométrico continuo de la enzima conversora de angiotensina (ECA).
Application
Se ha utilizado N-[3-(2-furil)acriloil]-Phe-Gly-Gly para el análisis espectrofotométrico cinético de la actividad inhibidora de la ECA (enzima conversora de angiotensina).[2]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F5135G5779G3882
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... ACE(1636), ACE2(59272)
mouse ... ACE3(217246)
rat ... ACE(11421), ACE2(70008), ACE3(498012)
Gene Information
mouse ... Prkcq(18761)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)