F6300
Flumazenil
>99% (HPLC), solid, benzodiazepine receptor antagonist
Sinónimos:
Ro 15-1788, Ro15-1788
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Flumazenil, >99% (HPLC), solid
Quality Level
assay
>99% (HPLC)
form
solid
color
white
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ncn-2c1CN(C)C(=O)c3cc(F)ccc-23
InChI
1S/C15H14FN3O3/c1-3-22-15(21)13-12-7-18(2)14(20)10-6-9(16)4-5-11(10)19(12)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256) , GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Gabra2(29706) , Gabrg1(140674)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience