Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9FO3
Número CAS:
Peso molecular:
148.13
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
viscous liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
6-Fluoromevalonate, ≥90% (GC), viscous liquid
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
viscous liquid
color
yellow tint
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1(CF)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H9FO3/c7-4-6(9)1-2-10-5(8)3-6/h9H,1-4H2
InChI key
DPPMVKMESJJAJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Fluoromevalonate has been used as a mevalonate pyrophosphate decarboxylase inhibitor:
- to study the effect of mevalonate pathway inhibition on patient-derived brain tumor-initiating cells (BTICs) growth and self-renewal
- to study its effect on induction of trained immunity by β-glucan in monocytes
- to determine the effect of the mevalonate pathway (MVP) on ADP-ribosylation factor 6 (ARF6) activation
Biochem/physiol Actions
Mevalonate-pyrophosphate decarboxylase inhibitor
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?