239765
Cycloheximide
InSolution, 100 mg/mL in DMSO, Suitable for cell culture
Sinónimos:
InSolution Cycloheximide
Formulario
solution
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
concentración
100 mg/mL in DMSO
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
Clave InChI
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
hFKBP12
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Lu, Q. and Mellgreen,R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3