Documentos clave
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
L × An
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
New Brunswick S41l shaker platforms.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)