EPM1190-9005
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers, for 2 L Thompson flasks
About This Item
Productos recomendados
Características
for 2 L Thompson flasks
for Eppendorf® New Brunswick Innova, I-Series and Excella shakers
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1190-9005 (Global)
An × Al
168 mm × 112 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)