Documentos clave
EP5920757008
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
5/15mL conical tubes and plates, rotor S-4xUniversal Large
Sinónimos:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
5/15mL conical tubes and plates
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
5920757008
compatibilidad
rotor S-4xUniversal Large
Descripción general
Adapter to hold 24 x 5/15mL conical tubes and plates for use with Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large. Supplied as a pack of 2 adapters.
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)