Documentos clave
EP5920745000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
flat bottom
Características
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
Holds 500 mL bottless
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920745000 (Global)
Parámetros
4,160 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
168 mm
Diámetro
70 mm
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)