Documentos clave
EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 750 mL flat bottom bottles
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920741004 (Global)
Parámetros
4,079 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
166 mm
Diámetro
104 mm
compatibilidad
for use with Universal-Large bucket
Categorías relacionadas
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)