Documentos clave
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
envase
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5895200001
Parámetros
4,500 max. RCF (4,347 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5910R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)