Documentos clave
EP5825719000
Adapter for Eppendorf® A-4-81 MTP/Flex
capacity, 1 x cell culture flask, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 1 x cell culture flask
Holds 25 cm2 flasks
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5825719000 (Global)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with MTP/Flex bucket
Descripción general
Adapter to hold one cell culture flask in Eppendorf rotor A-4-81.
Características y beneficios
  • Adapter to spin down cell cultures directly in a cell culture flask
  • Suitable for 25 cm2 and selective 75 cm2 cell culture flasks
  • Adapters can be used in Eppendorf plate rotor A-4-81-MTP/Flex
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)