Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio C2592
Feature:
50 x 5 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polypropylene
feature
50 x 5 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2592
General description
Decanting rack for 50 MacroTubes®, Fits 5mL Snap Cap or Screw Cap Tubes, w/ Silicone Grip Wells
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio MacroTubes® rack
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?