Documentos clave
EP5820717009
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 15 mL conical tube, pack of 2
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
capacity 1 x 15 mL conical tube
for use with aerosol-tight lid
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5820717009 (Global)
Parámetros
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
17 mm
compatibilidad
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Descripción general
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)