Documentos clave
EP5810728002
Eppendorf® Adapter for 500 mL Rectangular Bucket
Holds 400 mL wide neck bottles, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
Holds 400 mL wide neck bottles
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810728002
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 500 mL rectangular buckets
Descripción general
Adapter for use with Eppendorf 500 mL rectangular bucket.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)