Documentos clave
EP5404000410
Eppendorf® Centrifuge 5424 R G
refrigerated, AC/DC input 230 V, 50 - 60 Hz, knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
About This Item
Código UNSPSC:
40161701
entrada CA/CC
230 V AC, Schuko plug
Características
CE compliant
to hold 24 1.5/2.0 mL tubes
knob version, incl. rotor FA-45-24-11, aerosol-tight
refrigerated
fabricante / nombre comercial
5404000410
Eppendorf® 5404000410
Eppendorf®
Parámetros
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21130 × g
técnicas
centrifugation: suitable
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)