Documentos clave
EP022654021
Lid for Eppendorf(R) F-45-30-11 Rotor
non aerosol tight, for 5430/5430R, polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
non aerosol tight
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654021 (NA)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5430 R
for use with 5430
Descripción general
Lids to fit the Eppendorf rotor F-45-30-11.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)