Documentos clave
EHU228341
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TLR9, RP11-330H6.5
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 534,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 534,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
ATGTCACCAGCCTTTCCTTGTCCTCCAACCGCATCCACCACCTCCATGATTCTGACTTTGCCCACCTGCCCAGCCTGCGGCATCTCAACCTCAAGTGGAACTGCCCGCCGGTTGGCCTCAGCCCCATGCACTTCCCCTGCCACATGACCATCGAGCCCAGCACCTTCTTGGCTGTGCCCACCCTGGAAGAGCTAAACCTGAGCTACAACAACATCATGACTGTGCCTGCGCTGCCCAAATCCCTCATATCCCTGTCCCTCAGCCATACCAACATCCTGATGCTAGACTCTGCCAGCCTCGCCGGCCTGCATGCCCTGCGCTTCCTATTCATGGACGGCAACTGTTATTACAAGAACCCCTGCAGGCAGGCACTGGAGGTGGCCCCGGGTGCCCTCCTTGGCCTGGGCAACCTCACCCACCTGTCACTCAAGTACAACAACCTCACTGTGGTGCCCCGCAACCTGCCTTCCAGCCTGGAGTATCTGCTGTTGTCCTACAACCGCATCGTCAAAC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Categorías relacionadas
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Misty Good et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 306(11), G1021-G1032 (2014-04-20)
Necrotizing enterocolitis (NEC) is the leading cause of death from gastrointestinal disease in premature infants and develops partly from an exaggerated intestinal epithelial immune response to indigenous microbes. There has been interest in administering probiotic bacteria to reduce NEC severity
Xiaoling Gu et al.
Free radical biology & medicine, 83, 149-158 (2015-03-17)
An increasing number of studies have focused on the phenomenon that mitochondrial DNA (mtDNA) activates innate immunity responses. However, the specific role of mtDNA in inflammatory lung disease remains elusive. This study was designed to examine the proinflammatory effects of