Documentos clave
EHU159961
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ABCG4
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GGTGTGTCCGGTGGTCTACTGCAGCATTGTGTACTGGATGACGGGCCAGCCCGCTGAGACCAGCCGCTTCCTGCTCTTCTCAGCCCTGGCCACCGCCACCGCCTTGGTGGCCCAATCTTTGGGGCTGCTGATCGGAGCTGCTTCCAACTCCCTACAGGTGGCCACTTTTGTGGGCCCAGTTACCGCCATCCCTGTCCTCTTGTTCTCCGGCTTCTTTGTCAGCTTCAAGACCATCCCCACTTACCTGCAATGGAGCTCCTATCTCTCCTATGTCAGGTATGGCTTTGAGGGTGTGATCCTGACGATCTATGGCATGGAGCGAGGAGACCTGACATGTTTAGAGGAACGCTGCCCGTTCCGGGAGCCACAGAGCATCCTCCGAGCGCTGGATGTGGAGGATGCCAAGCTCTACATGGACTTCCTGGTCTTGGGCATCTTCTTC
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
EHU064371EHU008611EHU005871
Ensembl | human accession no.
ENSG00000172350
Ensembl | human accession no.
ENSG00000160179
Ensembl | human accession no.
ENSG00000115267
Ensembl | human accession no.
ENSG00000138075
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... ABCG4(64137), ABCG4(64137)
Gene Information
human ... ABCG1(9619), ABCG1(9619)
Gene Information
human ... IFIH1(64135), IFIH1(64135)
Gene Information
human ... ABCG5(64240), ABCG5(64240)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
NCBI accession no.
NM_022169
NCBI accession no.
NM_207627
NCBI accession no.
NM_022168
NCBI accession no.
NM_022436
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)