Documentos clave
EHU133271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human NCOA4
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
GAGCAGCCTTTCTGCTGATTATCACACATCATGAGCTGAGTGACTGCAGCTTGCCAAATCTTTGTGTTTCTGGGTCTGACCAATTAGCTTAGTTCTTCTCCTGCCTAATTTTGAACTAGTAAAGCAAAGTGAGTCATCAGATTATGAGTTACTGTTTAAAAGAAAAATGCTGTTTATTCATGCTGAGGTGATTCAGTTCCCTCCTTCTTACAGAAGTATTTTAATTCACCCCACACTAGAAATGCAGCATCTTTGTGGACGTCTTTTTCACAAGCCTCCAAGGCTCCTTAGATTGGGTCGTTACTAAAAGTACATTAAAACACTCTTGTTTATCGAAGTATATTGATGTATTCTAAAGCTAGTAAACTTCCCTAACGTTTAATTGCCCTACAGATGCTTCTCTTGCTGTGGGT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Motoki Fujimaki et al.
Molecular and cellular biology, 39(14) (2019-05-08)
Iron is an essential nutrient for mitochondrial metabolic processes, including mitochondrial respiration. Ferritin complexes store excess iron and protect cells from iron toxicity. Therefore, iron stored in the ferritin complex might be utilized under iron-depleted conditions. In this study, we
Changfeng Li et al.
Developmental cell, 46(4), 441-455 (2018-08-14)
Pancreatic cancer is an aggressive malignancy with changes in the tumor microenvironment. Here, we demonstrate that PINK1 and PARK2 suppressed pancreatic tumorigenesis through control of mitochondrial iron-dependent immunometabolism. Using mouse models of spontaneous pancreatic cancer, we show that depletion of Pink1 and Park2