Merck
EHU015901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MAT2A
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 534,00
50 μG
US$ 953,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envían en 3 semanas (de 4 a 6 semanas para pedidos personalizados).
descripción
Powered by Eupheria Biotech
Nivel de calidad
Línea del producto
MISSION®
Formulario
lyophilized powder
secuencia objetivo ADNc esiRNA
TTGCTGGGGAAATTACATCCAGAGCTGCTGTTGACTACCAGAAAGTGGTTCGTGAAGCTGTTAAACACATTGGATATGATGATTCTTCCAAAGGTTTTGACTACAAGACTTGTAACGTGCTGGTAGCCTTGGAGCAACAGTCACCAGATATTGCTCAAGGTGTTCATCTTGACAGAAATGAAGAAGACATTGGTGCTGGAGACCAGGGCTTAATGTTTGGCTATGCCACTGATGAAACTGAGGAGTGTATGCCTTTAACCATTGTCTTGGCACACAAGCTAAATGCCAAACTGGCAGAACTACGCCGTAATGGCACTTTGCCTTGGTTACGCCCTGATTCTAAAACTCAAGTTACTGTGCAGTATATGCAGGATCGAGGTGCTGTGCTTCCCATCAGAGTCCACACAATTGTTATATCTGTTCAGCATGATGAAGAGGTTTGTCTTGATGAAATGAGGGATGCCCTAAAGGAGAAAGTCATCAAAGCAGTTGTGCCTGCGAAATACCT
Ensembl | nº de acceso humano
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Información legal
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maria Lauda Tomasi et al.
Oncotarget, 8(45), 78851-78869 (2017-11-08)
MicroRNA-34a (miR-34a) is down-regulated in colorectal cancers (CRC) and required for interleukin-6 (IL-6)-induced CRC metastasis. Mice lacking miR-34a developed more invasive cancer in a colitis-associated cancer model. In the same model, S-adenosylmethionine (SAMe) and methylthioadenosine (MTA) inhibited IL-6/STAT3 and lowered
Fangyun Cheng et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 34(4), 5578-5589 (2020-02-29)
Most obese patients develop hyperleptinaemia. Leptin, mainly produced by adipocytes, demonstrates a promotional role in liver fibrosis. Hepatic stellate cell (HSC) activation, a key step in liver fibrogenesis, requires global reprogramming of gene expression. The remodeling of DNA methylation is