Documentos clave
E6503
Sigma-Aldrich
Ethyl oxalyl chloride
~95%
Sinónimos:
Ethyl chloroglyoxylate
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
~95%
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)