Merck
E5155
Sigma-Aldrich
pT7 MAT-Tag® FLAG®-1 Expression Vector
0.5 mg/mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
concentración
0.5 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag®-FLAG dual tagged fusion proteins under the T7/lac promoter.
Otras notas
Supplied with a pT7-FLAG-MAT-1+BAP Control Vector.
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Información legal
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pT7-FLAG-MAT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bacterial Expression Vectors: T7 Promoter System. T7 Vectors for Highest Expression Levels in Bacteria.