139335
3-Methyl-1-(p-tolyl)triazene
98%
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
75-80 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CNN=Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N3/c1-7-3-5-8(6-4-7)10-11-9-2/h3-6H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
DNGJVDGPCGXBFF-UHFFFAOYSA-N
application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?