Saltar a
E2039
Condroitinasa AC from Flavobacterium heparinum
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
Sinónimos:
Condroitina AC liasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 units
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.850,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Número CE:
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
US$ 1.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
specific activity
≥200 units/mg protein
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
La condroitinasa AC de Flavobacterium heparinum es una enzima que rompe cadenas de polisacáridos sulfatados y no sulfatados con enlaces (1-4) entre restos de hexosaminas y ácido glucurónico, mediante un mecanismo de eliminación. Los oligosacáridos resultantes son principalmente disacáridos con ácidos urónicos insaturados. La condroitinasa AC degrada específicamente los sulfatos de condroitina A y C, pero no el sulfato de condroitina B (dermatán sulfato).
La condroitinasa AC se ha aplicado al análisis del sulfato de condroitina en muestras comerciales, como los suplementos alimentarios.
Muy purificada para eliminar las actividades β-glucuronidasa y proteasa interferentes para utilizar en la hidrólisis del sulfato de condroitina antes del análisis mediante HPLC.
Other Notes
1 unidad se define como la cantidad de enzima que liberará 1,0 μmol por minuto de disacáridos insaturados del sulfato de condroitina A a pH 6,7 y 37 °C medido por el cambio en A232. La εμΜ para el producto de la reacción Δ-Di-4S (sulfatos de condroitina A y B) es 5,1 y 5,5 para el Δ-Di-6S (sulfato de condroitina C).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2780C8058C0954
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥200 units/mg protein, For Chondroitin Sulfate Analysis
description
lyophilized powder, 0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
description
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
description
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
-
specific activity
≥200 units/mg solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
form
lyophilized powder
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)