Saltar a
E1752
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥99% (HPLC), estrogen metabolite, powder
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratrien-17-one 3-glucuronide sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 253,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 996,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 2.930,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29NaO8
Número CAS:
Peso molecular:
468.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6043458
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
powder
US$ 253,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]12CC[C@]3(C)C(=O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C([O-])=O)ccc24
InChI
1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
InChI key
PBULYLQKWDXDFZ-QHIGSJCSSA-M
Application
Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt has been used as a standard:
  • to estimate estrone conjugate (E1Cs) from urine samples by enzyme immunoassays (EIAs)
  • to determine corticosterone metabolites from fecal and water samples by EIA
  • to estimate progesterone and estrogen levels in feces of Chinese goral by EIA
Biochem/physiol Actions
Estrone 3 glucuronide (E3G) is a urinary metabolite of estrogen. Higher levels of estrone 3 glucuronide are observed during the early onset of the fertile period of the menstrual cycle.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E2127SMB01414E1127
description
-
description
-
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. E-1752-5mgを購入しました。 実際の内容量は5mgちょうどですか? それとも、5㎎以上入っていると保証されていますか?(例えば5.3㎎入っているとか)
    1 answer
    1. This product is packaged by weight. The contents of the 5mg package should be fairly precise. However, some packages may be overfilled slightly. Any overfill would be limited to microgram quantities.