Saltar a
E2127
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt
≥98% (HPLC), estradiol metbolite, powder
Sinónimos:
1,3,5(10)-Estratriene-3,17β-diol 3-glucuronide, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene 3-glucuronide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 374,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 663,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.390,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C24H31O8Na
Número CAS:
Peso molecular:
470.49
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
US$ 374,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt,
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)ccc34)C1CCC2O
InChI
1S/C24H32O8.Na.H/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;;/h3,5,10,14-21,23,25-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);;
InChI key
JKYLXXZHJUQLMK-UHFFFAOYSA-N
Application
β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt has been used in estrogen administration. It has also been used to determine the amount of two types of glucuronidated estradiols such as estradiol-3- α glucuronide and estradiol-17- β glucuronide.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E1127E2128E9505
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 10 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
0.1 M NaOH: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)