E003876
BICINE
Sinónimos:
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
About This Item
Productos recomendados
intervalo de pH útil
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
cadena SMILES
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Clave InChI
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)