DCAS9P300VP
Sigma CRISPR dCAS9-p300V Activator Lenti Plasmid
Seleccione un Tamaño
US$ 299,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 299,00
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
liquid
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
To order gRNA in any format click here
Aplicación
- Functional Genomics/Target Validation
- Epigenetic Modification
- Transcriptional Activation
- Manufacture of dCas9-P300 expressing lentiviral particles
Características y beneficios
Principio
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)