Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 196,00 |
Acerca de este artículo
US$ 196,00
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
SMILES string
CS(O)(=O)=O.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5ccccc5O4
InChI
1S/C23H25N5O5.CH4O3S/c1-30-18-11-14-15(12-19(18)31-2)25-23(26-21(14)24)28-9-7-27(8-10-28)22(29)20-13-32-16-5-3-4-6-17(16)33-20;1-5(2,3)4/h3-6,11-12,20H,7-10,13H2,1-2H3,(H2,24,25,26);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
VJECBOKJABCYMF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
rat ... Adra1a(29412), Adra1b(24173), Adra1d(29413)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| color white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxazosin mesylate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?