Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
D9321
D-dimer, Human
from human plasma, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Fibrin degradation fragment, Fragment D-dimer
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
Mw ~200 kDa
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the level of fragment D-dimer in a healthy individual?
1 answer-
The normal level of fragment D-dimer in a healthy individual is reported to be less than 0.37 ug/mL in plasma.Lawler, C.M., et. al, Blood, 76, 1341-1348