Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarledescription
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals. [1]
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication. [2]
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.98% trace metals basis | assay 97% |
| form powder | form powder | form crystals and lumps | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 228.29 g/mol | mol wt average mol wt 1200-5000 | mol wt - | mol wt - |
| mp 215 °C (dec.) | mp - | mp - | mp >300 °C (lit.) |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?