Saltar a
30968
Sodium deoxycholate monohydrate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Sinónimos:
3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 7-Deoxycholic acid sodium salt, Desoxycholic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.510,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H39NaO4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
432.57
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-132-7
Beilstein/REAXYS Number:
3643164
MDL number:
US$ 1.510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
anionic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2°, c = 2% in H2O
mol wt
average mol wt 1200-5000
aggregation number
3-12
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% cholic acid (TLC), ≤6.1% water
pH
7.5-9.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
CMC
2-6
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤20 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤20 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.08
HLB
16
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Sodium deoxycholate monohydrate is a lipid bile salt used in drug delivery systems.
Application
Powerful solubilization agent; used in the solubilization of estrogen synthetase from human placental microsomes.
Biochem/physiol Actions
Bile salt
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D5670D6750C6445
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥97% (titration)
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
aggregation number
3-12
aggregation number
-
aggregation number
3-12
aggregation number
2-3
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average mol wt 1200-5000
mol wt
432.57 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 1200-5000
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)