Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 459,00 US$ 390,15 |
Acerca de este artículo
US$ 390,15
Precio de catálogoUS$ 459,00Ahorre 15 %Nombre del producto
2′,5′-Dideoxyadenosine, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Gene Information
rat ... Adcy2(81636)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC), solid | description Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC50 = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site. | description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble | solubility H2O: insoluble, DMSO: ~6.8 mg/mL |
| color white | color white | color yellow | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-Dideoxyadenosine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?