D6944
Anti-Dopamine Transporter (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DAT, Anti-DAT1, Anti-SLC6A3, Anti-Solute carrier family 6, member 3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~50 kDa
reactividad de especies
mouse (predicted), rat, human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using SH-SY-5Y cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using rat brain tissue extract
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC6A3(6531)
mouse ... Slc6a3(13162)
rat ... Slc6a3(24898)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Immunocytochemistry (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.