Saltar a
D6679
(2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid sodium salt monohydrate
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinónimos:
Sodium 2,4-dichlorophenoxyacetate monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 230,00
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 868,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H5Cl2NaO3 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
261.03
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
10171502
MDL number:
Form:
powder
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: soluble
application(s)
agriculture
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3.Na.H2O/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12;;/h1-3H,4H2,(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
LNSAEWXPCBLGDX-UHFFFAOYSA-M
Application
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) is a synthetic auxin (plant hormone) used in plant cell culture media such as Murashige and Skoog media. 2,4-D is also a widely used herbicide.
Preparation Note
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D1878D801672565
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, blue to very deep blue
solubility
-
solubility
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
application(s)
agriculture
application(s)
diagnostic assay manufacturing
food and beverages
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. come deve essere solubilizzato? Preparato in soluzione per essere utilizzato nella crescita cellule vegetali, espianti da cui formare callo?
    1 answer
    1. For product D6679, we have only studied this with being soluble in water. 50 mg/mL. Dissolve 26.1 mg of D6679 in 1 mL of water. Heat may be required to get the material to dissolve.