700040P
Avanti
desmosterol-d6
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
24-dehydrocholesterol(d6); 5,24-cholestadien-3β-ol(d6)
descripción
cholesta-5,24-dien-3β-ol-d6
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700040P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
- as a deuterated standard in liquid chromatography multiple reaction monitoring (LC-MRM)[3]
- as a deuterated standard in high-performance liquid chromatography/electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS)[4]
- for spiking brain tissue homogenate from Alzheimer′s disease (AD) for liquid chromatography -mass spectrometry (LC-MS) analysis[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)