D6068
N-[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinazolinyl)amino]phenyl]benzamide hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
4-(4′-Benzamidoanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline hydrochloride, Aurora Kinase Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ~2.4 mg/mL (with warming up to 60°C for 1 minute)
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1cc2ncnc(Nc3ccc(NC(=O)c4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C23H20N4O3.ClH/c1-29-20-12-18-19(13-21(20)30-2)24-14-25-22(18)26-16-8-10-17(11-9-16)27-23(28)15-6-4-3-5-7-15;/h3-14H,1-2H3,(H,27,28)(H,24,25,26);1H
Inchi Key
OQCLKJREASBKNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)