Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 157,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
US$ 157,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarletechnique(s)
dialysis: suitable
pore size
14,000 Da MWCO
General description
Cellulose tubing; will retain proteins with M.W. > 12,000 Da
Inflated diameter approx. 21 mm (0.83 in.); pre-cut; open ended; dry unwashed; approx. length = 30 cm (12 in.)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Avg. flat width ~34 mm, MWCO 14,000 Da | description avg. flat width 10 mm (0.4 in.) | description avg. flat width 76 mm (3.0 in.) | description avg. flat width 33 mm (1.3 in.) |
| pore size 14,000 Da MWCO | pore size - | pore size - | pore size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis sacks
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?