Saltar a
D5307
Amplification Grade DNase 1
Sinónimos:
Deoxyribonuclease I (dnase 1) from bovine pancreas
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1000 units
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 718,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
US$ 718,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
amplification grade** unlisted item
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
AMPD110104159001260913
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)