Documentos clave
D4386
SAFC
3,5-Dinitrobenzoyl chloride
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
2-8°C
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)