Merck
D4267
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine hemioxalate salt
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)aniline hemioxalate salt, 4-Amino-N,N-dimethylaniline hemioxalate salt, DMPPDA
About This Item
Fórmula lineal:
C8H12N2 · 1/2C2H2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
181.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)c1ccc(N)cc1.CN(C)c2ccc(N)cc2
Precaución
Darkens readily when exposed to air.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)