Documentos clave
8.21101
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
for synthesis
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 1,4-Bis(dimethylamino)benzene
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2
Peso molecular:
164.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-831-6
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
crystals
mp
48-50 °C
temperatura de transición
flash point >112 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8H,1-4H3
Clave InChI
CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 50 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup