Documentos clave
D1926
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethyl-2-thiourea
≥98% (TLC)
Sinónimos:
N,N′-Dimethylthiourea
About This Item
EC Number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
≥98% (TLC)
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)