Merck
D156604
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate hydrate
98%
Sinónimos:
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 140,00
100 G
US$ 410,00
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 140,00
100 G
US$ 410,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCSSNa · aq
Número de CAS:
Peso molecular:
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
120-122 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clave InChI
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Chelating agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we